Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marke:  TNCBio™ XF212-0500-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886927
  • 5580.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 11-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Spezifikation
Spezifikation
Transparent liquid
Flüssig
Steril gefiltert
285 - 325 mOsm/kg
12 x 500 mL
4 °C
Zellkultur-Supplement
Steril gefiltert
7 to 8