Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marke: TNCBio™ XF212-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Spezifikation
Transparant liquid | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
285 - 325 mOsm/kg | |
100 mL |
4°C | |
Cell Culture Supplement | |
Sterile-filtered | |
7 to 8 | |
Cold Pack |