Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marke:  TNCBio™ XF212-0500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806937
  • 528.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Spezifikation
Spezifikation
Transparent liquid
FBS replacement
Zellkultur-Supplement
Steril gefiltert
7 to 8
Cold Pack
4 °C
Flüssig
Steril gefiltert
285 - 325 mOsm/kg
500 mL