Learn More
SNV Comines™ Xavier™ Laborkittel aus Baumwolle
Bietet allgemeinen Lichtschutz gegen Spritzer im Labor. SNV Comines™ Xavier™ Cotton Laboratory Coats sind in verschiedenen Größen erhältlich.
28.00 CHF - 28.84 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Xavier Laborkittel |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12651126
|
SNV Comines™
XAVLP00400T1 |
40 |
28.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12671126
|
SNV Comines™
XAVLP00400T2 |
44 |
28.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Mit Druckknöpfen
- Kragen mit Revers
Spezifikation
Xavier Laborkittel | |
100 % Baumwolle | |
Schnappverschluss | |
2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1 Innentasche, Öffnungswinkel |
Herren | |
Weiß | |
4 | |
100% Cotton |