Beschreibung
- White in color
- With snap buttons
- Collared with lapels
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Xavier Laborkittel |
Größe | 40 |
Geschlecht | Herren |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Anzahl Taschen | 4 |
Größe (metrisch) Brustkorb | 88 cm |
Enthält | 2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1 Innentasche, Öffnungswinkel |
Bauweise | 100% Cotton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SNV Comines™ Xavier™ Laborkittel aus Baumwolle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur