Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
283.00 CHF - 1145.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp Xanomeline oxalate
Molekulargewicht 371.46
Hemmstoffe Xanomeline oxalate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18025322
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3569/10
10 mg
283.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18085332
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3569/50
50 mg
1145.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Xanomeline oxalate
371.46
Xanomeline oxalate
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate