Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3569/50
899.50 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18085332
  • 1145.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Xanomeline oxalate is a functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Xanomeline oxalate
Xanomeline oxalate
50 mg
371.46
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke