Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsschnürschuhe S2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Sicherheitsschnürschuhe S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke:  ABEBA™ 7131026/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16398231
  • 110.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste PU-Außensohle, SCR/liliGute Dämpfung/liliWaschbare weiße Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Weiß
Mikrofaser
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Schnürschuhe
1 Paar
Wasser
Schnüre
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
37
Polyurethan
Stahl
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitsschnürschuhe S2 > Größe:37