Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Weiße Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
95.10 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16378371
|
ABEBA™
7131130/35 |
35 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16388371
|
ABEBA™
7131130/36 |
36 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16398371
|
ABEBA™
7131130/37 |
37 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308381
|
ABEBA™
7131130/38 |
38 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16318381
|
ABEBA™
7131130/39 |
39 |
112.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16328381
|
ABEBA™
7131130/40 |
40 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16338381
|
ABEBA™
7131130/41 |
41 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348381
|
ABEBA™
7131130/42 |
42 |
112.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16358381
|
ABEBA™
7131130/43 |
43 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16368381
|
ABEBA™
7131130/44 |
44 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16378381
|
ABEBA™
7131130/45 |
45 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16388381
|
ABEBA™
7131130/46 |
46 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16398381
|
ABEBA™
7131130/47 |
47 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308391
|
ABEBA™
7131130/48 |
48 |
95.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliFester Fersenriemen/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsclogs OB