Learn More
Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA Wischtücher mit Zentralentnahmerolle
Mit AIRFLEX™ Technologie für schnelle Reinigung ohne zu zerfallen. Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA Wischtücher mit Zentral-Entnahmerolle eignen sich optimal für viele Wisch- und Reinigungszwecke.
Marke: Kimberly-Clark™ 7302
84.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für anspruchsvolle Wischvorgänge
- Die einzigartige AIRFLEX™
Spezifikation
Wischtuch | |
42.50 cm (Tuch) | |
18,50 cm (Tuch) | |
Blau | |
42,50 x 18,50 cm | |
Kann mit einem Spendersystem (7087 oder 7088) verwendet werden, um den Verbrauch zu kontrollieren und Verschwendung zu reduzieren | |
2-lagig |
16.73 in. | |
7.28 in. | |
Papier | |
Ja | |
Äußerst saugfähige Einweg-Wischtücher für verschiedene Wisch- und Reinigungsanwendungen: mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen | |
6 Rollen x 300 Blatt | |
Unsteril |