Learn More
Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA Wischtücher mit Zentralentnahmerolle
Mit AIRFLEX™ Technologie für schnelle Reinigung ohne zu zerfallen. Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA Wischtücher mit Zentral-Entnahmerolle eignen sich optimal für viele Wisch- und Reinigungszwecke.
206.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischtuch |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 15.35 in. |
Länge (metrisch) | 42.50 cm (Tuch) |
Breite (angloamerikanisch) | 15.35 in |
Breite (metrisch) | 18,50 cm (Tuch) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15656485
![]() |
Kimberly-Clark™
7302 |
Blau |
206.00 CHF
6 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15666485
|
Kimberly-Clark™
7303 |
Weiß |
206.00 CHF
6 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 2-lagig, zum Einmalgebrauch
- AIRFLEX DRC-Technologie
- Stark, dick und sehr saugfähig
- Weiße oder blaue perforierte Rolle mit Zentralentnahme zur Verwendung in stark frequentierten Bereichen
- Kann mit einem Spendersystem verwendet werden, um den Verbrauch zu kontrollieren und Verschwendung zu reduzieren.
Spezifikation
Wischtuch | |
42.50 cm (Tuch) | |
18,50 cm (Tuch) | |
Ja | |
Äußerst saugfähige Einweg-Wischtücher für verschiedene Wisch- und Reinigungsanwendungen: mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen | |
6 Rollen x 300 Blatt | |
Unsteril |
15.35 in. | |
15.35 in | |
Papier | |
42,50 x 18,50 cm | |
Kann mit einem Spendersystem (7087 oder 7088) verwendet werden, um den Verbrauch zu kontrollieren und Verschwendung zu reduzieren | |
2-lagig |