Learn More
Cole Parmer™ Beschreibbares Band
Zur Kennzeichnung/Markierung von Laborartikeln/Produkten.
Marke: Cole Parmer™ 06530-28
161.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Identifizierung durch Schrift und Farbe.
- Strapazierfähiges Klebeband ist wasserfest und öl- und säurebeständig.
- Kann mit Bleistift, Stift oder Permanentmarker verwendet werden.
- Temperaturbeständig.
Spezifikation
Diverse | |
24/Packung | |
14 yd. x 0,5 in. | |
0,5 in. |
24/Packung | |
-23 bis 121 °C | |
14 yd. (2,01 m) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Beschreibbares Band > Sortiert, 1/2 in. x 14 yds., 24 Pk
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur