Learn More
Pyrex™ QuickFit™ Dampf-Destillationstropfenfänger
Destillationskopf mit Dampfanschluss
Marke:  Pyrex™ SH7/23/SC
Artikelnummer. 15597970
  • 474.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein Tropfenfänger mit integriertem Schaft für das Einleiten von Dampf in Kolben während der Destillation
  • Der Schaft ist über ein abnehmbares Schraubgewinde an die Dampfversorgung angeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spritzschutz mit Sinter
Tropfenfängeradapter
Rotationsverdampfer
Je 1
90 mL
Borosilikatglas
Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit „stoßenden“ Lösungsmitteln
Grob, Porosität 1 Sinter
Konus: 24/29, Buchse: 29/32
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ QuickFit™ Dampf-Destillationstropfenfänger > Konische Form: 24/29; Zur Verwendung mit: Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit stoßenden Lösungsmitteln