Learn More
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
The WPA Biowave 3+ CT offers all the capabilities of a research grade Life Sciences UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The 5 in. color touch screen allows users to distinguish multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
7535.00 CHF - 8275.00 CHF
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte | 15 mm |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 15,3 in. |
Tiefe (metrisch) | 390 mm |
Detektortyp | Twin-CMOS-Array |
Display | Color Touchscreen |
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17101221
|
Biochrom
80-3007-57 |
Spektralphotometer | Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Nein |
8275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17213074
|
Biochrom
80-3007-58 |
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker | Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Ja |
7535.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17223074
|
Biochrom
80-3007-59 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität | Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Nein |
7820.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17233074
|
Biochrom
80-3007-60 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker | Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Ja |
8105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- UV/Vis Spectrophotometer with a 3 nm bandwidth
- 5 in. color touch screen with zoom and track functions makes it easy to distinguish multiple samples by color on graph overlays
- Features a USB port for data collection
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), protein assays, and cell culture density (OD600) measurements.
- Loaded with a menu of commonly available fluorescent dyes to specifically target nucleic acids and proteins
- Nucleic acid scans for purity checking
- Low volume capability for use with microvolume cuvettes
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
- Spectrophotometer has a 2 year warranty and the Xenon flash lamp has a 3 year warranty
- IQ/OQ available on request
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Xenon-Blitz | |
3 nm | |
120/240 V | |
UV-Vis-Spektralphotometrie | |
3,9 in. | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
WPA Biowave 3+ CT | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
UV-Küvetten mit geringem Volumen | |
100 mm | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom WPA Biowave 3+ CT