Learn More
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
The WPA Biowave 3+ CT offers all the capabilities of a research grade Life Sciences UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The 5 in. color touch screen allows users to distinguish multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marke:  Biochrom 80-3007-58
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17213074
  • 7535.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • UV/Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 3 nm
  • Der 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Zoom- und Trackfunktionen ermöglicht die einfache Unterscheidung mehrerer Proben anhand der Farbe auf Diagrammüberlagerungen
  • Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
  • Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600).
  • Geladen mit einer Auswahl an häufig erhältlichen Fluoreszenzfarbstoffen, die speziell auf Nukleinsäuren und Proteine abzielen
  • Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
  • Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
  • Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
  • Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
  • Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
  • IQ/OQ verfügbar
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom WPA Biowave 3+ CT > Biochrom WPA Biowave 3+ CT; Lieferumfang: Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker