Learn More
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
The WPA Biowave 3+ CT offers all the capabilities of a research grade Life Sciences UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The 5 in. color touch screen allows users to distinguish multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
Marke: Biochrom 80-3007-59
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UV/Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 3 nm
- Der 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit Zoom- und Trackfunktionen ermöglicht die einfache Unterscheidung mehrerer Proben anhand der Farbe auf Diagrammüberlagerungen
- Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600).
- Geladen mit einer Auswahl an häufig erhältlichen Fluoreszenzfarbstoffen, die speziell auf Nukleinsäuren und Proteine abzielen
- Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
- Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
- Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
- Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
- Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
- IQ/OQ verfügbar
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Xenon-Blitz | |
3 nm | |
120/240 V | |
UV-Vis-Spektralphotometrie | |
3,9 in. | |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
WPA Biowave 3+ CT | |
UV-Vis Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
UV-Küvetten mit geringem Volumen | |
100 mm | |
Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Nein | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
CE_17223074.pdf
DateigrößeVersion: 653.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom WPA Biowave 3+ CT > Biochrom WPA Biowave 3+ CT; Lieferumfang: Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur