Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC
Hervorragende Griffsicherheit beim Umgang mit Ölen und Chemikalien in kalten Umgebungen und sowie mit Schmierfett oder Öl beschichteten Objekten.
213.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
Stulpenmaterial PVC
Coating Material PVC
Cut Resistance Rating Level 2
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12680782
Unterlagen ansehen
Ansell™
23193100
10
213.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12690782
Unterlagen ansehen
Ansell™
23193110
11
213.00 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die PVC-Beschichtung weist Wasser, Öl und Fett ab und bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
  • Hervorragende Griffigkeit für den sicheren Umgang mit schweren Gegenständen
  • Gebogene Finger, Flügeldaumen und das weiche Futter aus Baumwolljersey gewährleisten höchsten Tragekomfort
  • Hält die Hände warm und trocken und schützt vor Kratzern
Spezifikation
Spezifikation
Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
PVC
PVC (Polyvinylchlorid)
Strapazierfähige Handschuhe
Sicherheit
Handfläche vollständig beschichtet
Öl- und fettabweisend
PVC
Level 2
Puderfrei
23-193
Baumwolljersey
72 Paar
23-193
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC