Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC
Click to view available options
Größe:
10
11
Beschreibung
- Die PVC-Beschichtung weist Wasser, Öl und Fett ab und bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibel.
- Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
- Hervorragende Griffigkeit für den sicheren Umgang mit schweren Gegenständen
- Gebogene Finger, Flügeldaumen und das weiche Futter aus Baumwolljersey gewährleisten höchsten Tragekomfort
- Hält die Hände warm und trocken und schützt vor Kratzern
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
Stulpenmaterial | PVC |
Coating Material | PVC |
Cut Resistance Rating | Level 2 |
Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Strapazierfähige Handschuhe |
Größe | 11 |
Modell | 23-193 |
Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |