Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC Artikelnummer.: 12680782
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC
Artikelnummer. 12680782 Alle ansehen Ansell Produkte
10
Click to view available options
Größe:
10
11
Artikelnummer. 12680782
Marke: Ansell™ 23193100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Griffsicherheit beim Umgang mit Ölen und Chemikalien in kalten Umgebungen und sowie mit Schmierfett oder Öl beschichteten Objekten.
  • Die PVC-Beschichtung weist Wasser, Öl und Fett ab und bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
  • Hervorragende Griffigkeit für den sicheren Umgang mit schweren Gegenständen
  • Gebogene Finger, Flügeldaumen und das weiche Futter aus Baumwolljersey gewährleisten höchsten Tragekomfort
  • Hält die Hände warm und trocken und schützt vor Kratzern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
Stulpenmaterial PVC
Coating Material PVC
Cut Resistance Rating Level 2
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Strapazierfähige Handschuhe
Größe 10
Modell 23-193
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidung Baumwolljersey
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Öl- und fettabweisend
Serie 23-193
Name des Produkts
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-193 aus PVC >