Learn More
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde
Das Anlösen gehört dank MAS-Rotoren aus Zirkondioxid höchster Reinheit der Vergangenheit an Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad MAS-Rotoren bieten die ultimative Lösung für die Analyse fester Proben. Erhältlich für die meisten gängigen NMR-Festkörperspektrometer.
134.00 CHF - 7305.00 CHF
Produkte 7
Produktcode Marke Modell Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15388678
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0096
Gehäuse WP-501-2180-SET1 Probe Für Bruker 2,5 mm-MAS-Sonde Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15398678
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0097
Gehäuse WP-501-3180 Rotor Für Bruker 3,2 mm-MAS-Sonde Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15318688
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0098
Gehäuse WP-501-3180-SET1 Rotor Für Bruker 3,2 mm-MAS-Sonde
2625.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15328688
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0099
Gehäuse WP-501-4180-SET-5 Cap Für Bruker 4,0 mm-MAS-Sonde
7305.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15338688
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0100
Gehäuse WP-501-7180-SET-5 Cap Für Bruker 7,0 mm-MAS-Sonde Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15348688
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0101
Gehäuse WP-601-4181 Cap Für Bruker 4,0 mm-MAS-Sonde Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15378688
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
66000-0102
Gehäuse WP-602-3181 Rotor Für Bruker 3,2 mm-MAS-Sonde Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschlusskappen mit O-Ringen für eine verbesserte Abdichtung
  • MAS Sonde und Kappen sind zu 100 % mit den meisten NMR-Festkörperspektrometer kompatibel
  • Eine gründliche Überprüfung vor und nach der Präzisionsbearbeitung gewährleistet das Ausbleiben von Materialunregelmäßigkeiten
  • Drehprüfung mit ausschließlich der höchsten angegebenen Drehgeschwindigkeit durchgeführt, um die Leistung zu gewährleisten, ohne den Rotor zu überdrehen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde