Learn More
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde
Das Anlösen gehört dank MAS-Rotoren aus Zirkondioxid höchster Reinheit der Vergangenheit an Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad MAS-Rotoren bieten die ultimative Lösung für die Analyse fester Proben. Erhältlich für die meisten gängigen NMR-Festkörperspektrometer.
Marke: Bel-Art™ 66000-0097
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verschlusskappen mit O-Ringen für eine verbesserte Abdichtung
- MAS Sonde und Kappen sind zu 100 % mit den meisten NMR-Festkörperspektrometer kompatibel
- Eine gründliche Überprüfung vor und nach der Präzisionsbearbeitung gewährleistet das Ausbleiben von Materialunregelmäßigkeiten
- Drehprüfung mit ausschließlich der höchsten angegebenen Drehgeschwindigkeit durchgeführt, um die Leistung zu gewährleisten, ohne den Rotor zu überdrehen
Spezifikation
Für Bruker 3,2 mm-MAS-Sonde | |
Rotorgehäuse, beide Enden offen | |
Gehäuse WP-501-3180 | |
-150°bis +650 °C |
Rotor | |
Zirkon | |
Vmax = 24 kHz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Rotor und Verschlüsse für Bruker MAS Sonde > Rotorgehäuse, beide Enden offen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur