Learn More
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln
Diese Nadeln sind für die einfache Probenbeladung mit Luer Lock Spritzen konzipiert und in Edelstahl oder PTFE erhältlich. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock Spritzennadeln sind ideal für das Durchstechen von Septa in luftempfindlichen Proben.
Marke: Bel-Art™ 66000-0025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Nadeln bieten eine bequeme Möglichkeit, Röhrchen mit geringem Volumen zu waschen, da sie das Risiko von Kratzern minimieren
- Edelstahlnadeln sind für eine einfache Probenbeladung konzipiert
Spezifikation
5 mm NMR Tubes | |
1,02 mm | |
Ideal für das Durchstechen von Septum in luftempfindlichen Proben. | |
12 in. | |
90624 |
Needle | |
0,56 mm | |
Zylinder und Kolben | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad Luer-Lock-Spritzennadeln > Außendurchmesser (metrisch) 1.02 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur