Learn More
Bel-Art™ Wilmad-LabGlass™ Kel-F NMR-Positionierstabeinsatz für kleinvolumige Mikroküvetten mit einer Größe von 3 mm
Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Kel-F NMR-Positionierstabeinsatz für kleinvolumige Mikroküvetten mit einer Größe von 3 mm ist ideal für Versuche geeignet, bei denen kleinvolumige Proben in der Rf-Spule zentriert werden müssen, z. B. bei der magnetischen Empfindlichkeitsmessung.
Marke: Bel-Art™ 66000-0010
Beschreibung
- Das Probenvolumen kann nur bis zu 18 μl betragen
- 3 unterschiedliche Einsätze mit unterschiedlichen Formen (runde Kugel, Kapillarröhrchen und zylindrische Kugel)
- Das Außenrohr (dünnwandig und präzisionsgefertigt) muss je nach Magnetfeldstärke separat bestellt werden.
- Nicht für Experimente mit variablen Temperaturen empfohlen.
- Verwenden Sie unsere PTFE-Nadeln (Nr. 90630) mit Spritzen zum Befüllen und Reinigen der Probe.
Spezifikation
529-B Adapter, Vortex-Stecker WG-805C und unter | |
Positioning Rod | |
Positionierstange zum Einsetzen von Mikrozellen mit kleinem Volumen | |
529-C |
Nur zur Verwendung mit Wilmad-LabGlass dünnwandigen Präzisionsröhrchen