Learn More
Mettler Toledo™ In Lab 605 membrane kit 51340293
Zubehör für die Verwendung mit der InLab 605 Elektrode für gelösten Sauerstoff.
Marke: Mettler Toledo™ 51340293
358.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Drei Membrankörper und 25 ml Elektrolyt
Beschreibung
Zur Verwendung mit InLab™605 Elektroden für gelösten Sauerstoff
Spezifikation
Membran-Kit InLab 605 | |
Drei Membrankörper und 25 ml Elektrolyt | |
InLab 605 Elektroden für gelösten Sauerstoff | |
Routine pH-Messung |
Sicherheit und Handhabung
- MEMBRANE KIT INLAB 605
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide;caustic potash