Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Stickstoffkolben mit rundem Boden, Borosilikatglas
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03360437
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10224191
  • 90.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
100 mL
Borosilikatglas, Duran Glas
Mittelhals:29/32 NS
Rund
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Stickstoffkolben mit rundem Boden, Borosilikatglas > Fassungsvermögen:100 ml; Mittelhals:29/32 NS