Learn More
3M™ Weiße Einweg-Overalls aus Polypropylen, Serie 4500
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 in.
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.
- Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
- Für ungefährliche Anwendungen
- Atmungsaktiver und leichter Schutz
- Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
- Windschutzleiste über Reißverschluss
- Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 4XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 2-teilig |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000089596
DateigrößeVersion: 192 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weiße Einweg-Overalls aus Polypropylen, Serie 4500 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur