Learn More
3M™ Polypropylen-Schutzoverall
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2X-L
3 Extragroß
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
- Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
- Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | L |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 2-teilig |
Mehr anzeigen |
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000089613
DateigrößeVersion: 230.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Polypropylen-Schutzoverall >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur