Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2X-L
3X-L
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
- Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeitschemikalienspritzer
- Biologischer Schutz gemäß EN 14126 getestet
- Weiches, gut drapierendes, laminiertes mikroporöses Material
- Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
- Extrem fusselarm
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | M |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Strickbündchen |
Hood Type | 3-teilig |
Mehr anzeigen |
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur