Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
GREENER_CHOICE
Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6789
59.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12688845
  • 112.00 CHF / 15 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kleenex Ultra interfold Handtuch
217 mm
210 mm
Weiß
Zusammengefaltet
2790 Packungen
1.81 ft.
1.29 ft.
AIRFLEX™ Gewebe
214 x 210 mm
Busy Washrooms
2-lagig
Videos
  • Kimberly Clark Kleenex 06789000
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Kimberly Clark Kleenex 06789000
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Größe (L x B): 215 x 210 mm