Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
1-lagige Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6668
111.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12724326
  • 357.00 CHF / 6 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochkomprimierte Scott™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handtuch
304  m
200 mm
ISO 14001, ISO 9001
304 m x 200 mm
Für lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
6/Pckg.
15.6 Zoll
1.96 ft.
Airflex-Gewebe
Blau
Rolle
AQUARIUS™ und KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rollenhandtuchspender
1-lagig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Farbe: Blau