Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
115.56 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Stulpenform Elastisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12857310
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000089699
4X bis L
238.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12951335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000089695
Mittel
238.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12847310
Unterlagen ansehen
3M™
7000089698
Größe 3X Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12921335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000089697
Größe 2X
238.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12981325
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000034777
Groß
238.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12901335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000089696
Extragroß
238.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12941335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000034776
Klein
238.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15351495
Unterlagen ansehen
3M™
7000089698
Größe 3X
238.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Elastisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400