Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
Marke: 3M™ 7000034777
129.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Reißverschluss
- Innentasche
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Umgestochen | |
91 bis 97 cm | |
Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub | |
Einzeln verpackt |
Groß | |
Polypropylen | |
Zippverschluss | |
Ja | |
36 bis 38 in. | |
CE-Kategorie 1 | |
Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08