Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400 Artikelnummer.: 12951335
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Artikelnummer. 12951335
Mittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Artikelnummer. 12951335
Marke: 3M™ 7000089695
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Widerstand Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub, Dust
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 32 bis 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 81 bis 91 cm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub
Enthält Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B)
Verpackungsart Einzelverpackung
Name des Produkts
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400 >