Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
1120.00 CHF - 1750.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Untergrund-Probenehmer |
---|---|
Enthält | 1000 ml-Probenflasche mit enghalsiger Öffnung, Verschluss |
Kopfmaterial | Polypropylen |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,8 oz. |
Ausführung | Goldenes Alodin |
Includes: 1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12694833
|
DWK Life Sciences
990400 |
3,66 m | 12 ft. (2,01 m) |
1380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12487361
|
DWK Life Sciences
990350 |
1,83 m | 6 ft. (2,01 m) |
1120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12407371
|
DWK Life Sciences
990450 |
5,49 m | 18 ft. (2,01 m) |
1750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
- Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
- Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
Spezifikation
Untergrund-Probenehmer | |
Polypropylen | |
Goldenes Alodin |
1000 ml-Probenflasche mit enghalsiger Öffnung, Verschluss | |
33,8 oz. | |
EPA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II