Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
Marke:  DWK Life Sciences 990350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12487361
  • 1120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1000 ml-Enghalsprobenflasche mit Verschluss mit PTFE-Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
  • Besteht aus einem inerten Polypropylen-Kopf mit Edelstahlzubehör und eine Aluminium-Stangenbaugruppe mit goldener Alodin-Oberfläche
  • Das Kabel oben am Griff hebt den angefederten Kolben aus der Flaschenöffnung und ermöglicht das Einführen von Flüssigkeit durch vier Löcher mit 15,9 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Untergrund-Probenehmer
Polypropylen
1 L
EPA
1,83 m
1000 ml-Probenflasche mit enghalsiger Öffnung, Verschluss
33,8 oz.
Goldenes Alodin
6 ft. (2,01 m)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II > 1,83 m lang