Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
Marke:  DWK Life Sciences 990450
1415.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12407371
  • 1750.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1000 ml-Enghalsprobenflasche mit Verschluss mit PTFE-Einlage
Beschreibung
Beschreibung
Für den Zugriff auf den Flüssigkeitsfluss in tiefen Mannlöchern und schwer erreichbaren Probenahmebereichen
  • Besteht aus einem inerten Polypropylen-Kopf mit Edelstahlzubehör und eine Aluminium-Stangenbaugruppe mit goldener Alodin-Oberfläche
  • Das Kabel oben am Griff hebt den angefederten Kolben aus der Flaschenöffnung und ermöglicht das Einführen von Flüssigkeit durch vier Löcher mit 15,9 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Untergrund-Probenehmer
Polypropylen
1.000 ml
EPA
5,49 m
1000 ml-Probenflasche mit enghalsiger Öffnung, Verschluss
33,8 oz.
Goldenes Alodin
18 ft. (2,01 m)
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II > 5,49 m lang