Learn More
Thermo Scientific™ Tryptic Digestion Kits
Verbessern Sie die Peptidverdauqualität und -empfindlichkeit des MS-Nachweises mit den Thermo Scientific Verdaukits für eine effiziente und reproduzierbare Vorbereitung des Peptidverdaus.
Marke:  Thermo Scientific™ 89895
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10371264
  • 742.00 CHF / 90 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Pierce Trypsin-Protease nach Erhalt bei -20 °C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern; die anderen Komponenten bei 4 °C lagern.
Proteinproben, Zelllysat
Massenspektrometrie
90 Reaktionen
Kit für Verdauung und Guanidination
Das Kit wird im Gelpack versendet.
Peptide
Proteinverdau
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number89895
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tryptic Digestion Kits > Kit für tryptischen Verdau in der Lösung und Guanidinierung