Learn More
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen
Zur optimalen Abdichtung von geradwandigen Fläschchen. Wheaton™ Gerade Gummistopfen werden aus besonders hochwertigen Rohstoffen gefertigt.
354.00 CHF - 2020.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Material | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11734199
|
DWK Life Sciences
224100-070 |
Rot | 13 mm | Naturkautschuk | Gerader Stopfenstopper | N/A | ||||||
12432631
|
DWK Life Sciences
224100-170 |
Rot | 20 mm | Naturkautschuk | Gerader Stopfenstopper |
354.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10403085
|
DWK Life Sciences
224100-175 |
Grau | 20 mm | FEP | Gerader Stopfenstopper |
2020.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12462631
|
DWK Life Sciences
224100-174 |
Grau | 20 mm | Chlorbutyl-Isopren | Gerader Stopfenstopper |
410.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- Außergewöhnlich formstabil
Spezifikation
Vacule Ampullen |