Learn More
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen
Zur optimalen Abdichtung von geradwandigen Fläschchen. Wheaton™ Gerade Gummistopfen werden aus besonders hochwertigen Rohstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 224100-170
302.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- Außergewöhnlich formstabil
Spezifikation
20 mm | |
Naturkautschuk | |
Vacule Ampullen |
Gerader Stopfenstopper | |
Rot |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen > Gerade Stopfen, 10 x 20 mm, Naturkautschuk, rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur