Learn More
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen
Zur optimalen Abdichtung von geradwandigen Fläschchen. Wheaton™ Gerade Gummistopfen werden aus besonders hochwertigen Rohstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 224100-175
Beschreibung
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- Außergewöhnlich formstabil
Spezifikation
20 mm | |
FEP | |
Vacule Ampullen |
Gerader Stopfenstopper | |
Grau |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen > Gerade Stopfen; 13x20 mm; Chlorobutyl-Isopren; grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur