Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marke: DWK Life Sciences™ WUBB10MLA-T-EP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Spezifikation
0,51 in. | |
13 mm | |
20 mm | |
Nein | |
10 mL | |
0,34 oz. | |
Bördelverschluss | |
150 Fläschchen/Packung | |
Serumfläschchen |
0,79 in. | |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
1,97 in. | |
Autoklavierbar | |
50 mm | |
USP-Typ I | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial > Serum Vials; Color: Amber; Volume (Metric): 10 mL; Quantity: 150 Vials/Pk.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur