Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsen-Scrubber mit 24/40, 12/2-Schliff
Entwickelt für die Arsenanalyse mit der kolorimetrischen Silber-Diethyldithiocarbamat (SDDC)-Methode
Marke: DWK Life Sciences 180022
74.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Scrubber
- Standardkonus 24/40
- Clear-Seal Schliff und ein 12/2 Kugelschliff, zusammengehalten durch eine Kugelschliffklemme aus Edelstahl Größe 12
- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Compliance
Erfüllt ASTM/USP und EPA-Spezifikationen; Borosilikatglas entspricht USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
Spezifikation
Arsen-Scrubber | |
Borosilikatglas | |
Für Arsin-Analyse mit SDDC-Methode | |
Kugelschliffklemme aus Edelstahl Größe 12 |
24/40, 12/2 | |
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
Für Arsengenerator |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14