Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsengenerator mit Clear-Seal Schliff und 24/40 Standard Taper
Entwickelt für die Arsenanalyse mit der kolorimetrischen Silber-Diethyldithiocarbamat (SDDC)-Methode
Marke: DWK Life Sciences 180020
165.51 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen; Referenz: £Standardtestmethode für Arsen in Wasser,£ASTM D2972
Spezifikation
Arsin-Generator | |
Borosilikatglas | |
Für Arsin-Analyse mit SDDC-Methode |
24/40 | |
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
125 ml-Rohr für Erlenmeyerkolben-Scrubber, Kugelschliff, Kugelschliffklemme aus Edelstahl Größe 12 |