Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
76.65 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp Vorgeritzte Ampulle
Farbe Bernsteinfarben
Zertifizierung/Konformität USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11764129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
176792
1mL 0.413 Zoll 2,63 in.
76.65 CHF
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10268241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
176796
2mL 0.472 Zoll 2,95 in.
76.65 CHF
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11794129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences™
176799
5mL 0.64 Zoll 3,3 in.
188.00 CHF
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
  • Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
  • Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
  • Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllen die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse B.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Vorgeritzte Ampulle
Bernsteinfarben
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen