Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
Marke: DWK Life Sciences™ 176796
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllen die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse B.
Spezifikation
2mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,2cm | |
7,5cm | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Bernsteinfarben | |
0.472 Zoll | |
2,95 in. |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen > 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur