Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Ampullen mit kurzem Hals und Sollbruchkerbe
Bietet maximale Lösungsstabilität, einfaches Verschließen und Öffnen
Marke:  DWK Life Sciences™ 12050G-2
Artikelnummer. 17770858
  • 66.20 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kimax 51™ Glaskonstruktion
  • Borosilikat Typ I gemäß United States Pharmacopeia (USP)
  • Sollbruchkerbe für einfaches Öffnen
  • Keine Ampullenfeile erforderlich
  • Spitzenversiegelung
  • Fassungsvermögen: 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Vorgeritzte Ampulle
1,2cm
6,1cm
3cm
Borosilikatglas
Durchsichtig
0,47 in.
2,4 in.
1,18 in.
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Kimble™ Ampullen mit kurzem Hals und Sollbruchkerbe > Ampulle mit kurzem Hals und Sollbruchkerbe; 2 ml