Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Gewährleisten Kulturen mit hohem Ertrag durch Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Zirkulation unter Belassung der Mikroträger in der Suspension
Marke:  DWK Life Sciences 356830
286.87 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10202441
  • 364.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
  • Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
  • Graduiert
  • Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
  • Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
  • US- Patent Nr. 3.854.704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 ml
Kolben mit Impeller
Autoklavierbar
51-440
Borosilikatglas
33-430
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben > Kolben mit Rührpendel; 135 ml