Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes und Capto™ SP ImpRes
Hochauflösende Zwischenreinigung und Polieren auf Basis der bewährten Capto Plattform mit herkömmlichen Liganden
Marke:  Cytiva 17-5470-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11320002
  • 565.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Garantiert Druckflusseigenschaften mit großer Auflösung
  • Reinigungen mit hohem Durchsatz sind einfach zu optimieren und zu skalieren
  • Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss
  • Läuft mit hohen Durchflussraten sowie hohen Betthöhen und erhöht so die Flexibilität bei der Prozessgestaltung
  • Entwickelt für die großvolumige Reinigung biopharmazeutischer Proteine
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
  • Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen Bulk-Packungsgrößen und vorgepackten Formaten für die Prozessentwicklung
Capto Q ImpRes: BioProcess™ -Medium für starken Anionenaustauscher (quaternäre Aminogruppe)
Capto SP ImRes: BioProcess-Medium für starken Kationenaustauscher (Sulfongruppe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30%iges Isopropanol und 70%iges Ethanol
39.3 Zoll
100 ml
200 mm
Quaternäres Amin
2 bis 12
Agarose für hohe Durchflussraten
Hochdurchsatz-Zwischenreinigungs- und Polierschritte einer Vielzahl von Biomolekülen
Capto Q ImpRes-Medium
1000 mm
7.87 Zoll
220 cm/h
< 3 bar
36 bis 44 μm
4 bis 30 °C
Capto Q Chromatographie-Medien
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes und Capto™ SP ImpRes > Capto Q Impres; Ionische Kapazität: 0.18 bis 0.15 mmol Cl/ml Medium