Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 7 K MWCO, 0,1 ml
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 7.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke: Thermo Scientific™ 69560
250.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 7 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von größer als 7.000 Dalton in Volumina von 10 bis 100 μl.
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Dieses Produkt ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, z. B. für die Entfernung niedermolekularer Verschmutzungen, Umpufferung, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung. Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen ermöglichen das einfache Zugeben und Entnehmen mit einer standardmäßigen Laborpipette und können für Einzelproben oder Proben-Arrays verwendet werden. Im Gegensatz zu anderen Trennvorrichtungen für kleine Proben sind hier zur Verarbeitung der geringvolumigen Proben weder Montageschritte noch Spritzenadapter oder aufwendige Arbeitsschritte erforderlich. Die regenerierte Cellulosemembran ist mit häufig verwendeten Chemikalien und Puffern kompatibel.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Vorrichtungen zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gegeben werden.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 7K MWCO:
• Flexibles Format – ermöglicht dem Anwender die Dialyse einer einzelnen Probe (eines Röhrchens) oder mehrerer Proben (25er-Array).
• Ausgezeichnete Probenrückgewinnungsraten – der schwach bindende Kunststoff und die kleine Membranoberfläche minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen.
• Einstufiges Protokoll – erfordert keine umständlichen Verfahren oder teuren Geräte.
• 100 % dichtigkeitsgeprüft – das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können
• Zeitersparnis – führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch, was die Probenauflösung, -quantifizierung und -konjugation verbessert.
Mit der 0,1 ml MINI Vorrichtung können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 l Natriumhydrogencarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden. Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Verhältnis von Membran zu Probenvolumen, Temperatur und Rührraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
Spezifikation
Becher, Mikrozentrifuge | |
7,0 kDa | |
MINI Dialysis Device | |
Pufferaustausch, Protein | |
50 Geräte |
Slide-A-Lyzer™ | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
MINI Dialysevorrichtung, 0,1 ml | |
0.1 mL | |
Bei Raumtemperatur lagern |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04