Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Beschreibung
- Vormonierter Schraubverschluss aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
- Großes Beschriftungsfeld
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16,9 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,46 in. |
Enthält | Tropffreie Ausgießlippe, großer Beschriftungsfeld |
Material | Glas |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 190 mm |
Produkttyp | Reagenzflasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur